Få mere at vide
Ethyltetradecanoat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484753
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484753 100 mL 100ml
11494753 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11646.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
En mærket komponent fra æterisk olie af naturlig tjørn-parfume. Bruges også ofte i kosmetik, sæber og smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En mærket komponent fra æterisk olie af naturlig tjørn-parfume. Bruges også ofte i kosmetik, sæber og smagsstoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-06-1
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00008984
InChI nøgle MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC navn ethyltetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tetradecanoate
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 295°C
Flammepunkt 135°C (275°F)
Lugt Weak
Lineær formel CH3(CH2)12CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.436
Mængde 100 mL
Beilstein 1776382
Merck Index 14,6333
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 256.43
Procent renhed 98%