Få mere at vide
Ethyl tert-butylacetate, 98%
Artikelnummer. 11327505
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327505 5 g 5g
11337505 25 g 25g
11347505 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05603.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5340-78-3 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5340-78-3
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00026911
InChI nøgle JWMNHAMYTBAUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl tert-butylacetate, ethyl 3,3-dimethylbutyrate, t-c4h9ch2c o och2ch3, 3,3-dimethylbutyric acid ethyl ester, jwmnhamytbaupi-uhfffaoysa, tert-butylacetic acid ethyl ester, tert-butylacetic ethyl ester, butanoic acid, 3,3-dimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 79284
IUPAC navn ethyl-3,3-dimethylbutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tert-butylacetate
Tæthed 0.86
Kogepunkt 144°C to 146°C
Flammepunkt 34°C (93°F)
Brydningsindeks 1.4035
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1749778
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%