Få mere at vide
Ethyl-tert-butyl ether 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318537
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318537 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318537 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13321300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)
CAS 637-92-3
Analyt- eller komponentnavne Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propane, 2-ethoxy-2-methyl-, Ether, tert-butyl ethyl (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxy-2-methylpropane, 1,1-Dimethylethyl ethyl ether, Ethyl 1,1-dimethylethyl ether, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide, NSC 1069, tert-Butyl ethyl ether
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
SMIL CCOC(C)(C)C
IUPAC navn 2-ethoxy-2-methylpropane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 102.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 102.1045 g/mol