Få mere at vide
Ethylsulfat natriumsalt, LoGiCal
Artikelnummer. 30459525
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459525 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459525 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0397.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Analyt- eller komponentnavne Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H5 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; Ethylsulfat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 147,9806 g/mol