Få mere at vide
Ethyl succinyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11480683
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480683 500 g 500g
11460683 25 g 25g
11470683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12734.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14794-31-1 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14794-31-1
Molekylær formel C6H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 164.585
MDL nummer MFCD00000751
InChI nøgle IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl succinyl chloride, ethyl 3-chloroformyl propionate, ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, ethyl ester, 3-carboethoxypropionyl chloride, ethoxycarbonylpropionyl chloride, 3-ethoxycarbonylpropionyl chloride, propionic acid, 3-chloroformyl-, ethyl ester, 4-chloro-4-oxo-butanoic acid ethyl ester, beta carbethoxy propionyl chloride
PubChem CID 84648
IUPAC navn ethyl-4-chlor-4-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl succinyl chloride
Tæthed 1.163
Kogepunkt 88°C to 90°C (11 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.437
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1766126
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 164.59
Procent renhed 97%