Få mere at vide
Ethyl succinyl chloride, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl succinyl chloride |
| Tæthed | 1.163 |
| Kogepunkt | 88°C to 90°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | 84°C (183°F) |
| Lugt | Acrid |
| Brydningsindeks | 1.437 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1766126 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |