Få mere at vide
Ethyl Stearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octadecanoic acid ethyl ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 312.3028 |