Få mere at vide
Ethyl stearate, 97%
Artikelnummer. 10092620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092620 5 g Glasflaske 5g
10378150 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-61-5
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.52
MDL nummer MFCD00009006
InChI nøgle MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
IUPAC navn ethyloctadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl stearate
Navn note 97%
Smeltepunkt 30°C to 39°C
Farve Hvid
Kogepunkt 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16CO2C2H5
Mængde 5 g
Beilstein 02, 379
Merck Index 15, 8930
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Formel vægt 312.52
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk masse