Få mere at vide
Ethylsorbat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420283
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420283 25 g 25g
11430283 100 g 100g
11440283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11431.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-84-1 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Tilsætningen af chlor og brom til ethylsorbat (la) gav 1, 2- og 1, a-dihalogenprodukter afledt af angreb af halogenet. Klorering af la under ioniske betingelser forløber gennem et tæt broforbundet chloroniumionmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tilsætning af chlor og brom til ethylsorbat (la) gav 1, 2- og 1, a-dihalogenprodukter afledt af angreb af halogenet. Klorering af la under ioniske betingelser forløber gennem et tæt broforbundet chloroniumionmellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-84-1
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00009296
InChI nøgle OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Synonym ethyl sorbate, ethyl 2,4-hexadienoate, ethyl hexa-2,4-dienoate, sorbic acid, ethyl ester, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, ethyl 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, ethyl e,e-2,4-hexadienoate, unii-hsr16usg4d, 2,4-hexadienoic acid, ethyl ester, 2e,4e, fema no. 2459
PubChem CID 1550470
IUPAC navn ethyl-(2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMIL CCOC(=O)\C=C\C=C\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl sorbate
Tæthed 0.948
Kogepunkt 195°C to 196°C
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 25 g
Beilstein 1362941
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol.
Formel vægt 140.18
Procent renhed 98%