Få mere at vide
Ethylsalicylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17971696
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17971696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17971696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0045.16
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid ethyl ester
CAS 118-61-6
Analyt- eller komponentnavne Salicylic acid ethyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Methyl Salicylate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn ethyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 166,063 g/mol