Få mere at vide
Ethyl S-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30382123
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382123 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382123 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9079201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Molekylær formel C7 H11 N O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
IUPAC navn ethyl (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 157.17
Formel vægt 157.0739