Få mere at vide
Ethyl(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, 97%, ee 98+%
Artikelnummer. 11349126
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349126 25 g 25g
11339126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20259.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 312745-91-8 | C7H11NO3 | 157,17 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og
farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande
med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312745-91-8
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00672878
InChI nøgle LOQFROBMBSKWQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl s-4-cyano-3-hydroxybutyrate, s-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-cyano-3-hydroxybutanoate, s-ethyl-4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl s-+-4-cyano-3-hydroxybutyrate, butanoic acid, 4-cyano-3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, 4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, pubchem21112
PubChem CID 7020868
IUPAC navn ethyl (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.114
Kogepunkt 270 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Assay Procent Noter ee≥ 98 %
Brydningsindeks 1.448
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Optisk rotation +5° (Pænt)
Formel vægt 157.17
Procent renhed 97%