Få mere at vide
Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 98%
Artikelnummer. 11309405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309405 5 g 5g
11399395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18554.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 86728-85-0 | C6H11ClO3 | 166.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86728-85-0
Molekylær formel C6H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 166.60
MDL nummer MFCD00211241
InChI nøgle ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Synonym ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
PubChem CID 7019277
IUPAC navn ethyl (3S)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.19
Kogepunkt 93°C to 95°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee 98 %
Brydningsindeks 1.453
Mængde 5 g
Optisk rotation −14° (Neat)
Formel vægt 166.61
Procent renhed 98%