Få mere at vide
Ethyl (S)-(-)-4-chlor-3-hydroxybutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10292902 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10292902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 361290010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
CAS 86728-85-0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 93 °C til 95 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H11ClO3
Brydningsindeks 1,4515 til 1,4535
MDL nummer MFCD00211241
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.19
Specifik rotationstilstand −14,50 (20,00 °C c=ufortyndet)
Specifik rotation -14.5
Synonym ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
InChI nøgle ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
SMIL CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
IUPAC navn ethyl (3S)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 166.60
PubChem CID 7019277
Formel vægt 166.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.