Få mere at vide
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10011701 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10011701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-3-hydroxybutyrate
CAS 56816-01-4
Farve Colorless
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 180°C to 182°C
Flammepunkt 64°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H12O3
Lineær formel CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brydningsindeks 1.4200 to 1.422
MDL nummer MFCD00066206
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.01
Specifik rotationstilstand + 43.00 (20.00°C c=1,chloroform)
Specifik rotation + 43
Synonym s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate
InChI nøgle OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC navn ethyl (3S)-3-hydroxybutanoate
Molekylvægt (g/mol) 132.16
PubChem CID 6950306
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid