Få mere at vide
Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate, 99%
Artikelnummer. 10266670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266670 10 g Glasflaske 10g
10592631 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 233320100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7149-65-7 | C7H11NO3 | 157.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-65-7
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.16
MDL nummer MFCD00064497
InChI nøgle QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-pyroglutamic acid ethyl ester, ethyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, s-ethyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl l-pyroglutamate, ethyl pidolate, h-pyr-oet, ethyl 5-oxo-l-prolinate, ethyl pyroglutamate, unii-1ps59es316
PubChem CID 2724446
IUPAC navn ethyl (2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Navn note 99%
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Farve Hvid til cremet
Kogepunkt 176°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand - 3.50 (20.00°C c=5,water)
Specifik rotation -3.5
Formel vægt 157.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.