missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl (S)-2-(Benzyloxy)propionate, TRC

Artikelnummer. 30375019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30375019 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9000102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-2-(Benzyloxy)propionate
CAS 54783-72-1
Molekylær formel C12 H16 O3
Mængde 2.5 g
Synonym Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (2S)-, Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (S)-, Ethyl (2S)-2-(phenylmethoxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(phenylmethoxy)propanoate, (S)-2-Benzyloxypropionic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, Ethyl (S)-2-benzyloxypropionate, Ethyl (S)-2-(benzyloxy)propionate, Ethyl (2S)-2-(benzyloxy)propanoate
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-3-14-12(13)10(2)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3/t10-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](C)OCc1ccccc1
IUPAC navn ethyl (2S)-2-phenylmethoxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Formel vægt 208.1099
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.