Få mere at vide
Ethyl (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO2/c1-2-21-18(20)19-13-12-14-8-6-7-11-16(14)17(19)15-9-4-3-5-10-15/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 281.1416 |