Få mere at vide
Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497346
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497346 5 g 5g
15487346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62378.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-03-2027
CAS: 144978-12-1 | C12H19NO5 | 257.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144978-12-1
Molekylær formel C12H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 257.29
MDL nummer MFCD07778090
InChI nøgle YWWWGFSJHCFVOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-pyr-oet, s-ethyl-n-boc-pyroglutamate, n-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, s-1-tert-butyl 2-ethyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, ethyl n-boc-l-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, s-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 5461186
SMIL CCOC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-ethyl (2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Formel vægt 257.28
Procent renhed 98%