missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Ropinirole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Ropinirole |
| CAS | 1797132-03-6 |
| Molekylær formel | C18 H28 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-1,3-dihydro- (ACI), 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (ACI), Ethyl Ropinirole, N-Ethylropinirole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-11-19(12-5-2)13-10-15-8-7-9-17-16(15)14-18(21)20(17)6-3/h7-9H,4-6,10-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCN(CCC)CCc1cccc2N(CC)C(=O)Cc12 |
| IUPAC navn | 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-indolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.43 |
| Formel vægt | 288.2202 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?