missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl Ropinirole, TRC

Artikelnummer. 30376091
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376091 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376091 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE81820025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Ropinirole
CAS 1797132-03-6
Molekylær formel C18 H28 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym 2H-Indol-2-one, 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-1,3-dihydro- (ACI), 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (ACI), Ethyl Ropinirole, N-Ethylropinirole
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-11-19(12-5-2)13-10-15-8-7-9-17-16(15)14-18(21)20(17)6-3/h7-9H,4-6,10-14H2,1-3H3
SMIL CCCN(CCC)CCc1cccc2N(CC)C(=O)Cc12
IUPAC navn 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-1-ethyl-indolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 288.43
Formel vægt 288.2202
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.