Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethyl rød
Artikelnummer. 11433937
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433937 10 g 10g
11443937 50 g 50g
11458287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433937 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18367.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76058-33-8 | C17H18N3O2 | 296.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76058-33-8
Molekylær formel C17H18N3O2
Molekylvægt (g/mol) 296.35
MDL nummer MFCD00002427
InChI nøgle HBRCDTRQDHMTDA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-(4-Diethylaminophenylazo)benzoic acid
PubChem CID 54832
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Red
Smeltepunkt ∼135°C (decomposition)
Beilstein 3366056
IUPAC navn 2-[[4-(diethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
Formel vægt 297.36
Mængde 10 g