Få mere at vide
Ethyl (R)-nipecotate L-tartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate |
| Smeltepunkt | 157 °C til 159 °C |
| Mængde | 25 g |
| Optisk rotation | +10° (c=5 i vand) |
| Formel vægt | 307.3 |
| Procent renhed | 98% |