Få mere at vide
Ethyl (R)-nipecotate L-tartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472668
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15472668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56226.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167392-57-6
Molekylær formel C12H21NO8
Molekylvægt (g/mol) 307.299
MDL nummer MFCD00799538
InChI nøgle HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Synonym s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 53249980
IUPAC navn (3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;ethyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Smeltepunkt 157°C to 159°C
Mængde 1 g
Optisk rotation +10° (c=5 in Water)
Formel vægt 307.3
Procent renhed 98%