Få mere at vide
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, 98%
Artikelnummer. 11329725
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329725 25 g 25g
11319725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19771.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 141942-85-0 | C7H11NO3 | 157,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141942-85-0
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00270839
InChI nøgle LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC navn ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.114
Kogepunkt 270 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.448
Mængde 25 g
Beilstein 5328715
Optisk rotation −4,5° (Pænt)
Formel vægt 157.17
Procent renhed 98%