Få mere at vide
Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935621 1 g Glass bottle 1g
11955621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348890010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 141942-85-0
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.17
MDL nummer MFCD00270839
InChI nøgle LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC navn ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
SMIL CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1140g/mL
Kogepunkt 270.0°C
Flammepunkt >190°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel NCCH2CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brydningsindeks 1.4460 to 1.4500
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.114
Specifik rotation -4.8° to -5.2° (20°C, 589nm) (neat)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 157.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.