Få mere at vide
Ethyl (R)-(+)-4-chlor-3-hydroxybutyrat, 97%, ee 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate |
| Tæthed | 1.19 |
| Kogepunkt | 93 °C til 95 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Assay Procent Noter | ee 96 % |
| Brydningsindeks | 1.453 |
| Mængde | 5 g |
| Optisk rotation | +14° (Pænt) |
| Formel vægt | 166.61 |
| Procent renhed | 97% |