Få mere at vide
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 97%, ee 96%
Artikelnummer. 11379395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379395 1 g 1g
11389395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18553.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90866-33-4 | C6H11ClO3 | 166.601 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90866-33-4
Molekylær formel C6H11ClO3
Molekylvægt (g/mol) 166.601
MDL nummer MFCD00211242
InChI nøgle ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutanoate, r-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-hydroxy-, ethyl ester, 3r
PubChem CID 2734445
IUPAC navn ethyl-(3R)-4-chlor-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(CCl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.19
Kogepunkt 93°C to 95°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee 96 %
Brydningsindeks 1.453
Mængde 1 g
Optisk rotation +14° (Neat)
Formel vægt 166.61
Procent renhed 97%