Få mere at vide
Ethyl (R)-3-hydroxybutyrat, 98%
Artikelnummer. 10441392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441392 5 g Glasflaske 5g
10397701 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441392 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24915-95-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00075386
InChI nøgle OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Synonym ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
IUPAC navn ethyl (3R)-3-hydroxybutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0170g/mL
Kogepunkt 75 °C til 76 °C (12,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brydningsindeks 1,4195 til 1,4215
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.017
Specifik rotationstilstand −45,5° (20 °C 589 nm, c=1, CHCl3)
Specifik rotation -45.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske