Få mere at vide
Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423046 1 g 1g
15433046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57019.03
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 357154-16-6
Molekylær formel C13H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 271.313
MDL nummer MFCD20526405
InChI nøgle YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Synonym r-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopipecolate, r-1-tert-butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 67586303
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-ethyl (2R)-4-oxopiperidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Optisk rotation +20° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vægt 271.31
Procent renhed 95%