Få mere at vide
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| CAS | 22766-68-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Quinuclidinecarboxylic acid, ethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)quinuclidine, Ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate, Ethyl 4-quinuclidinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2/c1-2-13-9(12)10-3-6-11(7-4-10)8-5-10/h2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| IUPAC navn | ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate |
| Vis mere |