Få mere at vide
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17923526
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17923526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17923526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3494.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
CAS 22766-68-3
Analyt- eller komponentnavne Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Quinuclidinecarboxylic acid, ethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)quinuclidine, Ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate, Ethyl 4-quinuclidinecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H17NO2/c1-2-13-9(12)10-3-6-11(7-4-10)8-5-10/h2-8H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C12CCN(CC1)CC2
IUPAC navn ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 183.1259 g/mol