Få mere at vide
Ethylpyruvat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447307 50 g 50g
11457307 250 g 250g
11418930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15045.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Ethylpyruvat bruges som smagsstof i fødevarer og antiinflammatorisk middel til behandling af kritiske inflammatoriske tilstande. Det bruges til behandling af kritiske sygdomme såsom svær sepsis, akut respiratorisk distress-syndrom, forbrændingsskade, akut pancreatitis og slagtilfælde. Det spiller en vigtig rolle i hjertefunktionen efter koronar iskæmi og reperfusion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Blandbar med vand, ethanol og ether
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-35-6
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.116
MDL nummer MFCD00009123
InChI nøgle XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
IUPAC navn ethyl-2-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Pyruvate
Smeltepunkt °C to 58°C
Tæthed 1.050
Kogepunkt 143°C to 145°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.405
Mængde 50 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1071466
Merck Index 14,8021
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl pyruvate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate