Få mere at vide
Ethylpyruvat, 98%
Artikelnummer. 10764041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764041 100 g Glasflaske 100g
10408650 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118941000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-35-6
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00009123
InChI nøgle XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
IUPAC navn ethyl-2-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pyruvate
Navn note 98%
Smeltepunkt -58,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0453g/mL
Kogepunkt 148,0 °C til 150,0 °C
Flammepunkt 45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCO2C2H5
Brydningsindeks 1,4040 til 1,4060
Mængde 100 g
Beilstein 03, 616
Merck Index 15, 8135
Specifik vægtfylde 1.0453
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ether
Viskositet 1,18 mPa
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl pyruvate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate