Få mere at vide
Ethyl Pyruvate-3-formylamino-4-methoxyphenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Pyruvate-3-formylamino-4-methoxyphenylhydrazone |
| CAS | 107575-59-7 |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O4/c1-4-20-13(18)9(2)15-16-10-5-6-12(19-3)11(7-10)14-8-17/h5-8,16H,4H2,1-3H3,(H,14,17)/b15-9+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccc(OC)c(NC=O)c1)\C |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-2-[(3-formamido-4-methoxyphenyl)hydrazinylidene]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vægt | 279.1219 |