Få mere at vide
Ethylpyrrol-2-carboxylat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl pyrrole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 37 °C til 39 °C |
| Kogepunkt | 70 °C (0,8 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2645 |
| Formel vægt | 139.16 |
| Procent renhed | ≥98% |