Få mere at vide
Ethyl pyrrole-2-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. 11339145
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339145 5 g 5g
11349145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16382.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2199-43-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-43-1
Molekylær formel C7H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.154
MDL nummer MFCD00817049
InChI nøgle PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
IUPAC navn ethyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Kogepunkt 70°C (0.8 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2645
Formel vægt 139.16
Procent renhed ≥98%