Få mere at vide
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate |
| CAS | 16205-44-0 |
| Molekylær formel | C10H10N2O2 |
| MDL nummer | MFCD06411542 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(C1=C2C=CC=CN2N=C1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.20 |
| Procent renhed | 98% |