Få mere at vide
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729583
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10729583 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10709163 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26523CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16205-44-0
Molekylær formel C10H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 190.20
MDL nummer MFCD06411542
InChI nøgle IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
PubChem CID 2795464
IUPAC navn ethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.2
Procent renhed 95%