Få mere at vide
Ethylpropionylacetat, TRC
Artikelnummer. 30387722
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30387722 10 g
1 options
Artikelnummer. 30387722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92539510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Propionylacetate
CAS 4949-44-4
Molekylær formel C7H12O3
Mængde 10 g
Synonym 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CC
IUPAC navn ethyl 3-oxopentananoat
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0786