Få mere at vide
Ethyl propionate
Artikelnummer. 11337128
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337128 1 kg 1kg
11347128 3 x 1 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015498.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-37-3
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00009308
InChI nøgle FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC navn ethylpropanoat
SMIL CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propionate
Smeltepunkt -73°C
Tæthed 0.891 g/mL
Kogepunkt 99°C
Flammepunkt 12°C (54°F)
Brydningsindeks 1.385
Mængde 1 kg
FN nummer UN1195
Beilstein 506287
Merck Index 14,3847
Formel vægt 102.13
Fysisk form Væske