Få mere at vide
Ethyl Propionate(Propionic Acid Ethyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propanoic acid ethyl ester |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 102.0681 |