Få mere at vide
Ethyl propionate, 99+%
Artikelnummer. 10367510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367510 25 mL Glasflaske 25ml
10183050 500 mL Glasflaske 500ml
10285290 1 L Glasflaske 1 L
10279503 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150500250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-37-3
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00009308
InChI nøgle FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC navn ethylpropanoat
SMIL CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propionate
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -73°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8870g/mL
Kogepunkt 99°C
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3830 to 1.387
Mængde 25 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Merck Index 15, 3899
Specifik vægtfylde 0.887
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viskositet <1 mPa.s (20°C)
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske