Få mere at vide
Ethyl propionate, 99%
Artikelnummer. 11427987
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427987 250 mL 250ml
11417987 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16650.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-37-3
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00009308
InChI nøgle FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC navn ethylpropanoat
SMIL CCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propionate
Smeltepunkt -74°C
Tæthed 0.891
Kogepunkt 99°C
Flammepunkt 12°C (54°F)
Brydningsindeks 1.385
Mængde 250 mL
FN nummer UN1195
Beilstein 506287
Merck Index 14,3847
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl propionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propionate