Få mere at vide
Ethylpropiolat, 99%
Beskrivelse
Ethylpropiolat anvendes som en precursor ved fremstillingen af substituerede anthraquinoner og pyrazolo[1,5-a]pyridin, som udviser antiinflammatorisk aktivitet. Yderligere anvendes det i syntesen af benzen-1,2,3,5-tetracarboxylater fremmet af triphenylphosphin. Dets halogenerede derivater bruges som et substrat til direkte, asymmetrisk alkynylering af cykliske beta-ketoestere ved brug af chirale faseoverførselskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylpropiolat anvendes som en precursor ved fremstilling af substituerede anthraquinoner og pyrazolo[1,5-a]pyridin, som udviser antiinflammatorisk aktivitet. Yderligere anvendes det i syntesen af benzen-1,2,3,5-tetracarboxylater fremmet af triphenylphosphin. Dets halogenerede derivater bruges som et substrat til direkte, asymmetrisk alkynylering af cykliske beta-ketoestere ved brug af chirale faseoverførselskatalysatorer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl propiolate |
| Smeltepunkt | 9 °C |
| Tæthed | 0.963 |
| Kogepunkt | 118 °C til 120 °C |
| Flammepunkt | 23 °C (73 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | HC≡CCO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Vis mere |