Få mere at vide
Ethyl propiolate, 99%
Artikelnummer. 11427357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427357 5 g 5g
11437357 25 g 25g
11447357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15068.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Ethylpropiolat anvendes som en precursor ved fremstillingen af substituerede anthraquinoner og pyrazolo[1,5-a]pyridin, som udviser antiinflammatorisk aktivitet. Yderligere anvendes det i syntesen af benzen-1,2,3,5-tetracarboxylater fremmet af triphenylphosphin. Dets halogenerede derivater bruges som et substrat til direkte, asymmetrisk alkynylering af cykliske beta-ketoestere ved brug af chirale faseoverførselskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylpropiolat anvendes som en precursor ved fremstilling af substituerede anthraquinoner og pyrazolo[1,5-a]pyridin, som udviser antiinflammatorisk aktivitet. Yderligere anvendes det i syntesen af benzen-1,2,3,5-tetracarboxylater fremmet af triphenylphosphin. Dets halogenerede derivater bruges som et substrat til direkte, asymmetrisk alkynylering af cykliske beta-ketoestere ved brug af chirale faseoverførselskatalysatorer.
Opløselighed
Blandbar med alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-47-2
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00009184
InChI nøgle FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
IUPAC navn ethylprop-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propiolate
Smeltepunkt 9°C
Tæthed 0.963
Kogepunkt 118°C to 120°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Lugt Pungent
Lineær formel HC≡CCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.412
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 878250
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol.
Formel vægt 98.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl propiolate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propiolate