Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl propiolate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9680g/mL |
| Kogepunkt | 120 °C |
| Flammepunkt | 23 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HC∽CCO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1,4110 til 1,413 |
| Show More |