Få mere at vide
Ethyl propiolate, 99%
Artikelnummer. 10677262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10677262
Brand: Thermo Scientific Acros 118900250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-47-2
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.10
MDL nummer MFCD00009184
InChI nøgle FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
IUPAC navn ethylprop-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propiolate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9680g/mL
Kogepunkt 120°C
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽CCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4110 to 1.413
Mængde 25 g
Beilstein 02, 477
Merck Index 15, 3898
Specifik vægtfylde 0.968
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 98.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske