Få mere at vide
Ethylpropenylether, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461190
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461190 100 g 100g
11441190 5 g 5g
11451190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461190 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26319.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-55-2
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00015184
InChI nøgle XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Synonym 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
SMIL CCO\C=C/C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl propenyl ether
Navn note cis + trans
Tæthed 0.778
Kogepunkt 69°C to 71°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Brydningsindeks 1.398
Mængde 100 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1735974
IUPAC navn (E)-1-ethoxyprop-1-en
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%