Få mere at vide
Ethylpropagyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Propargylate |
| CAS | 623-47-2 |
| Molekylær formel | C5H6O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C#C |
| IUPAC navn | Ethylprop-2-ynoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.0368 |