Learn More
Ethylpropagyl, TRC
Product Code. 30382609
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30382609 5 g
1 options
Product Code. 30382609 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE8180605G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl Propargylate
CAS 623-47-2
Molekylær formel C5H6O2
Mængde 5 g
Synonym (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
SMIL CCOC(=O)C#C
IUPAC navn Ethylprop-2-ynoat
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.0368